Learn More
Fisherbrand™ Brûleur Meker, gaz naturel
Code produit 12882154 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de l’entrée extérieure:
24 mm
30 mm
Hauteur (métrique):
162 mm
192 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de l’entrée extérieure Hauteur (métrique) Conditionnement
12882154 30 mm 192 mm 1 pièce
12872154 24 mm 162 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12882154
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Équipé d’une tête en acier perforée, ce qui permet d’éteindre plusieurs petites flammes, mais très chaudes.
  • La température de flamme la plus élevée pour tous les brûleurs à gaz naturel se situe entre 900 et 100 degrés Celsius.° °et 1000 °C à l'extrémité du cône de flamme bleue
  • Conçu avec une base lourde moulée sous pression peinte en acrylique bleu résistant aux produits chimiques
  • La qualité des flammes et les fuites des brûleurs sont testées avant le conditionnement
  • Les tests sont effectués à la pression standard du gaz pour chaque type de gaz spécifique
  • Les températures dépendent de la pression secteur et de la construction chimique du gaz qui varie dans différentes parties du monde
  • La pression standard du réseau de gaz naturel est de 20 millibars.
  • Non équipé d’un régulateur d’air
Spécification
Type de produit Brûleur Meker
Type de gaz Gaz naturel
Diamètre (métrique) de l’entrée extérieure 30 mm
Hauteur (métrique) 192 mm
Nb par paquet 1 de chaque