Learn More
Fisherbrand™ Brûleur industriel Meker avec connexion NF, ouverture 43 mm
Shop All Fisherbrand Traceable ProductsSpecifications
Specifications
| Type de produit | Brûleur industriel, Meker |
| Type de gaz | Méthane, Gaz naturel |
| Description | Consommation de 188 l/h |
| Diamètre (métrique) | 43 mm |
| Hauteur (métrique) | 180 mm |
| Comprend | Connecteur NF de vissage G 0,5 po |
| Nb par paquet | 1 de chaque |