Learn More
Fisherbrand™ Brûleur industriel Meker avec vanne d’arrêt pour connexion NF, ouverture de 43 mm
Fournit une flamme extrêmement forte pour une utilisation intensive.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11775406
  • 219.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-06-2024
Description
  • Flamme large et stable
  • Excellente puissance de chauffage
  • Poignée de maintien latérale pour plus de sécurité
  • Diamètre du brûleur de 43 mm, hauteur globale de 180 mm
  • Taille de flamme réglable avec 4 buses interchangeables
Spécification
Spécification
Brûleur industriel, Meker
Consommation de 240 l/h
180 mm
1 de chaque
Butane, propane, LPG
43 mm
Connecteur NF de vissage G 0,5 po, vanne d’arrêt