Learn More
VITLAB™ Plateaux porte-instruments en mélamine/formaldéhyde
Code produit 15791996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
190 x 150 x 40 mm
290 x 160 x 60 mm
350 x 250 x 40 mm
Conditionnement:
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15791996 290 x 160 x 60 mm 5 pièces
15781996 350 x 250 x 40 mm 5 pièces
15242619 190 x 150 x 40 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15791996 Fournisseur VITLAB™ Code fournisseur 72398
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.39€
    124.95€ / 5 pièces
    Économisez 22.44€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ce plateau pratique pour instruments, outils et ustensiles délicats. Les plateaux porte-instruments en mélamine / formaldéhyde VITLAB™ sont stables et autoportants. Leurs surfaces sont lisses et faciles à nettoyer.
  • Plateau à instruments blanc
  • Forme haute
  • Coins arrondis
  • Couvercle ajusté en PS, à commander séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l x H) 290 x 160 x 60 mm
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 60 mm
Longueur (métrique) 290 mm
Matériau Mélamine
Type Plateau à instruments
Largeur (métrique) 160 mm
À utiliser avec Plateau pratique pour instruments, outils et ustensiles délicats