Learn More
Meloxicam, Thermo Scientific™
83.70€ - 259.00€
Identifiants chimiques
CAS 71125-38-7
Formule moléculaire C14H13N3O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 351.40
Numéro MDL MFCD00868752
Clé InChI DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N
Synonyme meloxicam, mobic, metacam, movalis, meloxicamum, mobicox, mobec, meloxicam mobic, movatec, parocin
CID PubChem 54677470
ChEBI CHEBI:6741
Nom IUPAC (3E)-3-{hydroxy[(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]methylidene}-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1λ⁶,2-benzothiazine-1,1,4-trione
SMILES CN1\C(=C(\O)NC2=NC=C(C)S2)C(=O)C2=CC=CC=C2S1(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15473369
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60635.06
5g
83.70€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
 Article restreint
15483369
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60635.14
25g
259.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-10-2026
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in water (22 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), DMF, acetone(slightly soluble), ethanol(slightly soluble), and methanol(slightly soluble).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, heat.
Spécification
Identifiants chimiques
71125-38-7
351.40
DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N
54677470
(3E)-3-{hydroxy[(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]methylidene}-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1λ⁶,2-benzothiazine-1,1,4-trione
C14H13N3O4S2
MFCD00868752
meloxicam, mobic, metacam, movalis, meloxicamum, mobicox, mobec, meloxicam mobic, movatec, parocin
CHEBI:6741
CN1\C(=C(\O)NC2=NC=C(C)S2)C(=O)C2=CC=CC=C2S1(=O)=O
Spécification
Meloxicam
C14H13N3O4S2
UN2811
meloxicam, mobic, metacam, movalis, meloxicamum, mobicox, mobec, meloxicam mobic, movatec, parocin
DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N
(3E)-3-{hydroxy[(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]methylidene}-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1λ⁶,2-benzothiazine-1,1,4-trione
54677470
351.39
71125-38-7
MFCD00868752
14,5826
Soluble in water (22mg/ml),DMSO (25mg/ml),DMF,acetone(slightly soluble),ethanol(slightly soluble),and methanol(slightly soluble).
CN1\C(=C(\O)NC2=NC=C(C)S2)C(=O)C2=CC=CC=C2S1(=O)=O
351.40
CHEBI:6741
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : DL0702000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold