Learn More
Fisherbrand™ Kits de remplacement de membrane sélective d’ions
Code produit 11719728 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Dispositif 83919
FOR 83925
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
11719728 Dispositif 83919 1 pièce
11769728 FOR 83925 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11719728
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les étapes de préparation des échantillons telles que le filtrage et la distillation sont rarement nécessaires avec ce kit pour l’électrode combinée sensible aux ions avec une membrane solide.
  • Kit de rechange de membranes pour électrodes sensibles aux ions
  • Pour dispositif   83919
  • Permet un temps d’analyse généralement inférieur à une minute
Spécification
Description Kit de rechange de membranes pour électrodes sensibles aux ions.
À utiliser avec (équipement) Dispositif 83919