Learn More
Fisherbrand™ Kits de remplacement de membrane sélective d’ions
Code produit 11769728 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Dispositif 83919
FOR 83925
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11769728 FOR 83925 -
11719728 Dispositif 83919 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11769728
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les étapes de préparation des échantillons telles que le filtrage et la distillation sont rarement nécessaires avec ce kit pour l’électrode combinée sensible aux ions avec une membrane solide.
  • Câble Fisherbrand de 1 m à électrode ORP avec corps en époxy BNC de 12 mm x 120 mm
  • Électrode rH avec corps en époxy BNC
  • Électrode combinée sensible aux ions avec surface plate interchangeable à membrane solide
  • L’ion à détecter traverse la membrane, ce qui génère une différence de potentiel proportionnel à la concentration ionique
  • Le temps d’analyse est généralement inférieur à une minute
  • Les étapes de préparation des échantillons, telles que le filtrage ou la distillation, sont rarement nécessaires
  • L’étalonnage doit être effectué le plus souvent possible (au moins une fois par jour) à la même température que l’échantillon
  • Température de mesure de 0 à 50°C
Spécification
Description Kits de rechange de membrane sélective d’ions
À utiliser avec (équipement) FOR 83925