Learn More
Fisherbrand™ Hygromètre enregistreur de données Traceable™ Memory-Loc™
Code produit 15710049 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage d’humidité:
0 à 95 % HR, sans condensation
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage d’humidité Conditionnement
15710049 0 à 95 % HR, sans condensation 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15710049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    333.00€
    284.10€ / 1 pièces
    Économisez 48.90€
    14% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisé pour mesurer la température, l’humidité relative et le temps. L’hygromètre Memory-Loc™ Datalogging Traceable™ est idéal pour les hottes, les entrepôts, les salles blanches et d’autres environnements qui doivent être surveillés.
  • La structure de la mémoire fixe maintient 688 086 observations d’humidité et de température
  • La fonction Smart-Alarm™ est dotée d’une alarme visuelle / sonore qui continue à retentir même lorsque l’appareil revient dans des conditions normales (sans alarme)
  • Enregistre jusqu’à 30 événements d’alarme uniques
  • Il n’est pas possible d’effacer la mémoire de l’appareil après avoir téléchargé les données sur la clé USB
  • Récupération sans tracas des données - l’unité peut continuer à être utilisée pendant le téléchargement et l’analyse des données
  • Indicateurs d’état : batterie faible, mémoire pleine, transfert de données USB et état d’alarme actif
Spécification
Type Enregistreur de données
Type d’affichage Numérique
Mémoire des données 2 ans de données par intervalles de 2 minutes
Étalonnage Étalonnage multipoint
Types d’alarme Audible, Visuel
Software Type TraceableLIVE
Comprend Sonde, support, Velcro™, support magnétique, fixation murale, certificat Traceable™ et piles
Certifications/Conformité Certificat Traceable™
Précision (humidité relative) ±3 % HR entre 5 et 75 %, sinon ±5 % HR
Précision (température) plusmn;0,4°°C
Plage d’humidité 0 à 95 % HR, sans condensation
Résolution (humidité relative) 0,1% HR
Résolution de la température 0,1°C
Plage de températures (métrique) 0°C à 65°C
Température de fonctionnement (impériale) -4 °F à +158 °F
Température de fonctionnement (métrique) –20 à 70°C
Dimensions (L x l x H) 5,5 x 3,25 x 1 po.
Hauteur (impériale) 25.4 mm
Hauteur (métrique) 1 in
Longueur (impériale) 5,5 in
Longueur (métrique) 139.7 mm
Largeur (impériale) 3,2 in
Largeur (métrique) 82.6 mm
Poids (impériale) 6 oz
Poids (métrique) 170.1 g