Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre enregistreur de données à azote liquide Memory-Loc™ Traceable™
Code produit 15763327 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de capteur:
1 sonde
2 sondes
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de capteur Conditionnement
15763327 1 sonde 1 pièce
15773327 2 sondes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15763327
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.00€
    406.50€ / 1 pièces
    Économisez 84.50€
    17% de réduction
Expédition estimée: 18-02-2027
Add to basket
Add to basket
Utilisé comme moniteur de température. Le Memory-Loc Liquid™ Azote Traceable™ Le thermomètre DataLogger possède un USB suivre, télécharger et analyser les données.
  • Peut être utilisé dans les environnements conformes à la norme 21 CFR 11 ; les données brutes sont verrouillées et peuvent ne pas être effacées / modifiées sur l’unité de base
  • Plus de 1 million d’observations de température
  • Permet un intervalle d’enregistrement défini par l’utilisateur de toutes les minutes à toutes les 24 heures
  • Une fois stockées, les données ne peuvent pas être supprimées de la mémoire
  • Le témoin s’allume lorsque la mémoire est de 95 %
  • 4 points d’étalonnage : -196°C, -80°C, 0°C, 100°C
  • Plage : -200°C à 105°C
  • Exactitude de ±0,25°C
  • Résolution de 0,01
Specifications
Type Enregistreur de données
Type d’affichage Numérique
Mémoire des données 1 an de données par intervalles de 1 minute
Étalonnage Étalonnage multipoint
Types d’alarme Audible, Visuel
Software Type TraceableLIVE
Comprend Sonde(s) en acier inoxydable, support, Velcro™ , Bandes magnétiques, Fixation murale, Traceable™ Certificat et piles
Types de capteur 1 sonde
Précision (température) ± 0,25°C
Résolution de la température 0,01°C
Plage de températures (impériale) -320,8 °F à +221 °F
Plage de températures (métrique) –196 à 105°C
Dimensions (L x l x H) 2,75 x 4,25 x 0,75in
Poids (impériale) 5 oz
Poids (métrique) 141.7 g