Learn More
Gilac™ Men's Urinal with Lid
Beschreibung
- Suitable for hospital use.
- Translucent, level visible, with volume graduations.
- Rounded design and very thick.
- Not easy to break when dropped.
- Outstanding durability even in the intensive use cycle.
- Product is disinfected in a bedpan washer.
- Researched product ergonomics ensure optimum cleaning.
- Equipment at room temperature to avoid the cold sensation experienced with stainless steel equivalents.
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Male Bed Bottle with Cap |
| Color | Green |
| Material | Polypropylene |
| Sterility | Non-sterile |
| Graduated | Yes |
| Volume (English) | 0.3 gal. |
| Volume (Metric) | 1 L |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?