Learn More
Mercury Standard: Hg @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Description
Mercury Standard: Hg @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Mercury |
| CAS | 7439-97-6 |
| Methods | ICP/XRF/RDE |
| Analyte or Component Names | Mercury |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | Hg |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Mercury, Hydrargyrum, Quicksilver, Metallic mercury, Liquid silver |
| InChI Formula | InChI=1S/Hg |
| SMILES | [Hg] |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?