Få mere at vide
Acetaldehyde in Water 1000μg/mL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkode 12963134 Shop alle Fisher Chemical produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity Förpackningsstorlek
12963134 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 12963134 missing translation for 'mfr' Fisher Chemical missing translation for 'supplierNo' P873870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.13€
    47.13€ / 5mL
    Économisez 5.00€
    9% de réduction
 Restricted Item
Expédition estimée: 09-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Tekniske data
Packaging Ampoule
CAS 75-07-0
Physical Form Liquid
Molecular Formula C2H4O
Concentration 1000 μg/mL
InChI Key IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMILES CC=O
IUPAC Name acetaldehyde
Solvent or Matrix Water
Molecular Weight (g/mol) 44.053
PubChem CID 177
Quantity 5 mL
ChEBI CHEBI:15343
Chemical Name or Material Acetaldehyde
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.