Learn More
Pyrene in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Product Code. 12906513 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
12906513 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12906513 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P850300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Spezifikation
Packaging Ampoule
CAS 129-00-0
Physical Form Liquid
Molecular Formula C16H10
Concentration 100 μg/mL
InChI Key BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=CC=CC(=C43)C=C2
IUPAC Name pyrene
Solvent or Matrix Dichloromethane
Molecular Weight (g/mol) 202.256
PubChem CID 31423
Quantity 1 mL
ChEBI CHEBI:39106
Chemical Name or Material Pyrene
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.