Learn More
Labcon™ MetalFree™ Tubes à microcentrifuger, 1,5 mL
GREENER_CHOICE
Code produit 17887733
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Fit for Purpose:
Qualité certifiée
Stérile
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Fit for Purpose unitSize
17887733 Stérile Stérile 500 pièces
17897733 Non stérile Qualité certifiée 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17887733 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 30143450009
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
MetalFree™ Les tubes à microcentrifuger sont conditionnés dans des sachets pratiques et refermables et présentent des concentrations en métaux ultra-faibles.
  • Teneur en métaux ultra-faible : certifiée jusqu’à 1 ppb pour 21 métaux et éléments : Aluminium, arsenic, cadmium, calcium, chrome, cobalt, cuivre, fer, plomb, lithium, magnésium, manganèse, mercure, nickel, phosphore, potassium, sélénium, silicium, sodium, vanadium, zinc
  • Bouchons à pression plats et faciles à ouvrir
  • Graduations latérales et surface d'écriture dépolie
  • Si stérile : Stérilisation validée (ISO 11137) pour une utilisation dans les laboratoires de recherche et médicaux
  • Sans protéase, sans ADN humain, sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogène)
  • Fabriqué en polypropylène USP résine de classe VI
  • Centrifugation ultra-élevée jusqu'à 40 000 xg
  • Congelable jusqu'à -80 °C
  • 50 tubes/sac, 10 sacs/paquet, 10 paquets/carton.
  • Fabriqué en USA
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 1.5 mL
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Analyse de métaux à l’état de trace
Nb par paquet 500 tubos/paquete.
Conditionnement Sachet
Stérilité Stérile
Graduated Oui
Type de bouchon Bouchon à clipser
Fit for Purpose Stérile
FCR max. 40,000 x g
Graduations 0.1, 0.5, 1, 1.5 mL
Diamètre (métrique) 12.2 mm
Forme Cylindrique
Longueur (métrique) 40.6 mm
Type de produit Microtube à centrifuger