Learn More
Labcon™ MetalFree™ Tubes à microcentrifuger, 1,5 mL
Description
- Teneur en métaux ultra-faible : certifiée jusqu’à 1 ppb pour 21 métaux et éléments : Aluminium, arsenic, cadmium, calcium, chrome, cobalt, cuivre, fer, plomb, lithium, magnésium, manganèse, mercure, nickel, phosphore, potassium, sélénium, silicium, sodium, vanadium, zinc
- Bouchons à pression plats et faciles à ouvrir
- Graduations latérales et surface d'écriture dépolie
- Si stérile : Stérilisation validée (ISO 11137) pour une utilisation dans les laboratoires de recherche et médicaux
- Sans protéase, sans ADN humain, sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogène)
- Fabriqué en polypropylène USP résine de classe VI
- Centrifugation ultra-élevée jusqu'à 40 000 xg
- Congelable jusqu'à -80 °C
- 50 tubes/sac, 10 sacs/paquet, 10 paquets/carton.
- Fabriqué en USA
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 1.5 mL |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Analyse de métaux à l’état de trace |
| Nb par paquet | 500 tubos/paquete. |
| Conditionnement | Sachet |
| Stérilité | Non stérile |
| Graduated | Oui |
| Afficher plus |