Learn More
Méthanol, AMD CHROMASOLV™ 99,9 ≥%, Solstice
CHROMASOLV™ AMD, ≥ 99,9 %
80.68€
Produits 1
Code produit Marque dimQuantity Packaging Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque dimQuantity Packaging Prix Quantité et disponibilité  
15694690
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Chromasolv
34898-2.5L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
93.00€
80.68€ / 2.5L
Économisez 12.32€
13% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-12-2026
Description
  • Solvants conçus pour la chromatographie à couche fine haute performance
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol