Learn More
Alfa Aesar™ Methyl 3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate, 95%
Artikelnummer. 15475816
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
15475816 5 g 5g
15465816 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15475816 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H60521.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 59337-92-7
Molecular Formula C6H5ClO4S2
Molecular Weight (g/mol) 240.67
MDL Number MFCD00068160
InChI Key PJVJBDAUWILEOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-chlorosulfonyl thiophene-2-carboxylate, 2-carbomethoxy-3-thiophenesulfonyl chloride, methylchlorosulfonylthiophenecarboxylate, methyl 3-chlorosulfonyl-2-thiophenecarboxylate, 3-chlorosulfonyl-2-thiophene carboxylic acid methyl ester, methyl-3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate, 2-methoxycarbonyl thiophene-3-sulfonyl chloride, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-chlorosulfonyl-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl-3-thiophenesulfonyl chloride, 2-methoxycarbonyl thiophene-3-sulphonyl chloride
PubChem CID 2736733
IUPAC Name methyl 3-(chlorosulfonyl)thiophene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Melting Point 61°C to 64°C
Quantity 5 g
UN Number UN3261
Formula Weight 240.68
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material Methyl 3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate