Learn More
Methyl 4-aminosalicylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Methyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate |
| CAS | 4136-97-4 |
| Molecular Formula | C8 H9 N O3 |
| Quantity | 500 mg |
| Synonym | Methyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate, 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, Salicylic acid, 4-amino-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-4-aminobenzoic acid methyl ester, 3-Hydroxy-4-methoxycarbonylaniline, 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-Aminosalicylic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxy-4-aminobenzoate, Methyl 4-amino-2-hydroxybenzoate, Methyl 4-aminosalicylate, Methyl p-aminosalicylate, NSC 30263, NSC 48927, p-Aminosalicylic acid methyl ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,10H,9H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(N)cc1O |
| IUPAC Name | methyl 4-amino-2-hydroxybenzoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 167.16 |
| Formula Weight | 167.0582 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?