Learn More
Mettler Toledo™ Support d’électrode uPlace™ pour les instruments de mesure SevenCompact™
Code produit 11384203
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Ionomètre/pH-mètre SevenCompact S220 et conductimètre S230
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11384203 Ionomètre/pH-mètre SevenCompact S220 et conductimètre S230 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11384203 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 30019823
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser avec le pH-mètre / ionomètre SevenCompact S220 et le conductimètre S230.
  • Le support d’électrode uPlace avec le mouvement parfaitement vertical uPlace vous aide à mettre votre électrode dans la position où elle fonctionne le mieux pour votre échantillon
  • Cela permet des mesures plus rapides et réduit le risque de renversement du récipient d’échantillonnage ou d’endommagement du capteur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Support d’électrode uPlace
À utiliser avec (application) Le support d’électrode uPlace avec le mouvement parfaitement vertical uPlace vous aide à mettre votre électrode dans la position où elle fonctionne le mieux pour votre échantillon
À utiliser avec (équipement) Ionomètre/pH-mètre SevenCompact S220 et conductimètre S230