Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrode de pH InLab™ 413/IP67
Description
- Pour une utilisation avec les instruments de mesure portatifs METTLER TOLEDO, SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
- Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage de 303 échantillons maximum.
Applications à la une
- Émulsions
- Suspensions
- Eaux usées
- Effluents aqueux
- Protéines & sulfures
- Laboratoire général
Accessoires & entretien
- Jonction ouverte et non rechargeable - aucun électrolyte supplémentaire requis
- Électrode classée non IP67 disponible : InLab Expert Pro (51343101)
- Stocker dans une solution de stockage 3M KCI (51350072) ou InLab (30111142)
- Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | BNC/RCA IP67, RCA IP67 |
| Jonction | Ouvrir |
| Matériau | PEEK |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 60°C |
| Type | Électrode combinée, sonde de température intégrée |
| Type de solution de remplissage | polymère |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les émulsions, les suspensions, l’eau d’effluent et les solutions contenant des protéines et des sulfures |
| À utiliser avec (équipement) | Câble fixe au capteur |
| Référence interne | ARGENTHAL |
| Afficher plus |