Learn More
METTLER TOLEDO™ Sondes de paillasse de conductivité InLab™
Code produit 11334223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Constante de cellule:
0,06 cm⁻¹ nominal
0,105 cm -1 certifié
0,57 cm⁻¹ nominal
0,80 cm⁻¹ nominal
1,0 cm⁻¹ nominal
Plages de mesure:
0,001 à 500 μS/cm
0,01 à 100 mS/cm
0,01 à 1000 μS/cm
0,01 à 1000 mS/cm
0,01 à 112 mS/cm
0,01 à 500 μS/cm
0,1 à 500 μS/cm
Modèle:
InLab 710
InLab 720
InLab 731
InLab 731-2m
InLab 731-2m-ISM
InLab 731-ISM
InLab 741
InLab 741-ISM
InLab 751-4 mm
InLab 752-6 mm
Unit Size:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Constante de cellule Plages de mesure Modèle Unit Size
11334223 0,57 cm⁻¹ nominal 0,01 à 1000 mS/cm InLab 731-ISM 1 pièce
11917791 0,57 cm⁻¹ nominal 0,01 à 1000 μS/cm InLab 731-2m 1 pièce
10421435 0,105 cm -1 certifié 0,001 à 500 μS/cm InLab 741 1 pièce
11334213 1,0 cm⁻¹ nominal 0,01 à 100 mS/cm InLab 751-4 mm 1 pièce
11344213 1,0 cm⁻¹ nominal 0,01 à 112 mS/cm InLab 752-6 mm 1 pièce
10723281 0,80 cm⁻¹ nominal 0,01 à 500 μS/cm InLab 710 1 pièce
10508062 0,06 cm⁻¹ nominal 0,1 à 500 μS/cm InLab 720 1 pièce
10625905 0,57 cm⁻¹ nominal 0,01 à 1000 mS/cm InLab 731 1 pièce
11344223 0,57 cm⁻¹ nominal 0,01 à 1000 μS/cm InLab 731-2m-ISM 1 pièce
11354223 0,105 cm -1 certifié 0,001 à 500 μS/cm InLab 741-ISM 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 11334223 Supplier METTLER TOLEDO™ Supplier No. 30014092
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Une sélection de sondes de conductivité adaptées à toutes les applications.
  • Câbles nécessaires inclus pour METTLER TOLEDO SevenExcellence ou SevenCompact
  • Le mini-DIN se connecte à un instrument de mesure de paillasse ; Le LTW se connecte à l’instrument de mesure portable
  • Sondes de température intégrées
  • Les sondes avec des constantes cellulaires nominales nécessitent un étalonnage avant utilisation
  • Les sondes avec des constantes cellulaires certifiées sont prêtes à être utilisées après l’étape de vérification - ne pas étalonner
Accessoires& Soins
  • Conserver dans un endroit sec
  • Manipuler avec précaution pour éviter toute modification de la constante cellulaire (la constante de cellule est une valeur physique)
  • Les constantes cellulaires nominales nécessitent un étalonnage avec un étalon (voir la liste des étalons ci-dessous)
  • Les constantes cellulaires certifiées nécessitent une vérification avec un étalon (voir la liste des étalons ci-dessous)
Étalons
  • 10 μS/cm, sachets à usage unique (30111141)
  • 84 μS/cm, sachets à usage unique (30111140)
  • 1413 μS/cm, sachets à usage unique (51302049)
  • Sachets à usage unique de 12,88 mS/cm (51302050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Constante de cellule 0,57 cm⁻¹ nominal
Types de connecteurs Mini-DIN
À utiliser avec (application) Mesures générales de conductivité
À utiliser avec (équipement) Conductimètre S230 SevenCompact
Types de capteur Capteur de température intégré
Gamme de température (métrique) 0°C à 100°C
Diamètre (impérial) du corps 0,47 in
Diamètre (métrique) du corps 12 mm
Longueur (impériale) 4,72 in
Longueur (impériale) du câble 47.22 in
Longueur (métrique) 120 mm
Longueur (métrique) du câble 1,2 m
Matériau Époxy, graphite
Plages de mesure 0,01 à 1000 mS/cm
Sonde Conductivité
Capteur NTC 30 kilohms
Modèle InLab 731-ISM