Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes de pH InLab™ Viscous
Code produit 11977841
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
Multibroche
S7
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
11977841 Multibroche 1 pièce
12570137 S7 1 pièce
10335303 S7 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11977841 Fournisseur METTLER TOLEDO™ Code fournisseur 51343151
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Une électrode de pH en verre avec un capteur de température intégré doté du système de référence SteadyForce™, pressurisé pour empêcher l’obstruction de la jonction.
  • À utiliser avec METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact des compteurs ainsi que d'autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
  • Gestion intelligente des capteurs (ISM Les électrodes capturent et enregistrent les données d'étalonnage, qui sont ensuite automatiquement reconnues par l'appareil une fois connecté.
  • Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
  • Compatible avec InMotion Échantillonneur automatique pour automatiser la mesure et le nettoyage de jusqu'à 303 échantillons.
Applications à la une
  • Cosmétiques
  • Gels, savons, shampooings
  • Résines
  • Peintures
  • Vernis et colles
  • Couleurs et colorants
  • Échantillons huileux
  • Compatible avec les tampons TRIS
Accessoires& Soins
  • Jonction en céramique et non rechargeable - aucun électrolyte supplémentaire requis
  • Magasin dans 3M KCl (51350072) ou InLab Solution de stockage (30111142)
  • Recommandé pour une utilisation avec METTLER TOLEDO tampons (Sachets : 51302080, Bouteilles : 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Électrode de pH InLab Viscous Pro-ISM
Types de connecteurs Multibroche
Jonction céramique
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 130°C
Type Électrode combinée, sonde de température intégrée, technologie ISM (Intelligent Sensor Management)
Type de solution de remplissage FRISCOLYT-C
À utiliser avec (application) Échantillons hautement visqueux et fortement gluant
À utiliser avec (équipement) Multibroche vers BNC/RCA (30281896)
Référence interne SteadyForce
Membrane Verre HA
Modèle InLab™ Viscous Pro-ISM
Sonde Sonde de température intégrée NTC 30 kω
Conditions de stockage 3 mol/L de KCl
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 266°F
Gamme de température (métrique) 0°C à 100°C
Longueur (impériale) 1,57 in
Longueur (métrique) 40 mm
Diamètre (impériale) 0,5 in
Diamètre (métrique) 12 mm