Description
- Particulièrement utile dans les analyses environnementales et les applications des sciences de la vie dans lesquelles de petits volumes d’échantillons doivent être préparés et évalués
- Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement en PTFE Teflon™ de qualité FDA et USP classe VI ; Durable et inerte – compatibilité chimique supérieure
- Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2015, tel qu’indiqué dans la certification SGS
- Autoclavable
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Description | Barreau d’agitation |
| Diamètre (impériale) | 0,079 in |
| Diamètre (métrique) | 2 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons, tubes et formeurs de gradient |
| Longueur (impériale) | 0,197 in |
| Longueur (métrique) | 5 mm |
| Forme | Polygonale |
| Matériau | PTFE, Alnico |