Learn More
Fisherbrand™ Micro-Insert, verre transparent, pour flacon à petite ouverture,
Code produit 11762428 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 ml
0,25 ml
0,3 ml
Hauteur (métrique):
27,5 mm
29 mm
31 mm
Volume (métrique) résiduel:
<8 μl
2 μl
< 1 μl
Conditionnement:
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Hauteur (métrique) Volume (métrique) résiduel Conditionnement
11762428 0,2 ml 31 mm < 1 μl 1000 pièces
11861653 0,25 ml 31 mm 2 μl 1000 pièces
11772428 0,3 ml 31 mm <8 μl 1000 pièces
11858951 0,2 ml 29 mm < 1 μl 1000 pièces
11848951 0,2 ml 27,5 mm < 1 μl -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 11762428
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Les flacons à ouverture étroite nécessitent des inserts de 5 mm de diamètre.
Les petites fioles à ouverture nécessitent des inserts de 5 mm de diamètre.
  • Micro-insert
  • Pour une utilisation avec flacons à petite ouverture
  • Transparents
  • Verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Micro insert
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 5 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 0,2 ml
À utiliser avec (application) Micro échantillonnage
Volume (métrique) résiduel < 1 μl
Type de base Fond conique
Quantité 10 x 100
Hauteur (métrique) 31 mm