Learn More
Fisherbrand™ Micro-inserts pour flacons à filetage court avec ouverture large
Code produit 11762418 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,3 ml
0,34 ml
0,35 ml
0,5 ml
Hauteur (métrique):
29 mm
31 mm
Volume (métrique) résiduel:
<4 μl
<8 μl
4 μl
Conditionnement:
1000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Hauteur (métrique) Volume (métrique) résiduel Conditionnement
11762418 0,5 ml 31 mm <8 μl 1000 pièces
11777557 0,35 ml 31 mm <4 μl 1000 pièces
11752418 0,34 ml 31 mm 4 μl 1000 pièces
11889120 0,34 ml 31 mm <4 μl 1000 pièces
11805863 0,3 ml 29 mm 4 μl 1000 pièces
11878951 0,3 ml 29 mm <4 μl 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11762418
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les flacons à large ouverture nécessitent des inserts de 6 mm de diamètre.
Les fioles à ouverture large nécessitent des inserts de 6 mm de diamètre.
  • Micro-insert
  • Pour une utilisation avec flacons à grande ouverture
  • Transparents
  • Verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Micro insert
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 6 mm
Matériau verre
Volume (métrique) 0,5 ml
À utiliser avec (application) Micro échantillonnage
Volume (métrique) résiduel <8 μl
Type de base Fond conique
Quantité 10 x 100
Hauteur (métrique) 31 mm