Learn More
Fisherbrand™ Micro-insert pour plaques à puits, verre
Code produit 10275772 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
400 μl
1000 μl
1200 μl
Modèle:
Arrondi
Conique
Resserré
Conditionnement:
1000 pièces
960 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Modèle Conditionnement
10275772 1200 μl Arrondi 960 pièces
10091762 1000 μl Resserré 960 pièces
31935716 1000 μl Resserré 1000 pièces
10377552 1000 μl Arrondi 960 pièces
10295072 400 μl Conique 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10275772
Réalisez jusqu’à 60 % d’économies sur les produits essentiels aux analyses sous contrat
Utilisez le code promo 28025
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les applications UHPLC, LC et GC complexes.
  • Transparents
  • En verre
  • Les plaques sont conformes aux normes ANSI et SBS
  • Différentes options d’étanchéité
  • Chromatographie testée
  • Pas d’écoulement grâce au matériau haut de gamme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Concluant
Matériau verre
Volume (métrique) 1200 μl
Modèle Arrondi