Learn More
METTLER TOLEDO™ Micro-électrodes de pH
Code produit 10333243
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
40 mm
60 mm
100 mm
130 mm
180 mm
230 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10333243 60 mm 1 pièce
10089052 230 mm 1 pièce
10661474 100 mm 1 pièce
11394213 130 mm 1 pièce
11324213 180 mm 1 pièce
15529541 40 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10333243 Fournisseur METTLER TOLEDO™ Code fournisseur 51343160
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Électrodes de pH conçues pour les petits volumes d’échantillons ou pour les mesures dans de petits récipients.
  • À utiliser avec METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact des compteurs ainsi que d'autres marques. (Le câble de connexion n’est pas inclus ; vendu séparément.)
  • Gestion intelligente des capteurs (ISM Les électrodes capturent et enregistrent les données d'étalonnage, qui sont ensuite automatiquement reconnues par l'appareil une fois connecté.
  • Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
  • Compatible avec InMotion Échantillonneur automatique pour automatiser la mesure et le nettoyage de jusqu'à 303 échantillons.
Applications à la une
  • Flacons
  • Microplaques
  • Tubes à essai
  • Sérum et jus gastrique
  • Échantillons microbiologiques
  • Peinture
  • Gel
  • Savon
  • Shampooings
  • Cosmétiques
Caractéristiques des électrodes
  • InLab Micro : jonction céramique ; rechargeable avec 3M KCl (51350072) - maintenir la sonde remplie d'électrolyte pour des résultats précis
  • InLab Micro Pro-ISM : jonction céramique ; rechargeable avec 3M KCl (51350072) - maintenir la sonde remplie d'électrolyte pour des résultats précis
  • InLab Ultra-Micro-ISM : jonction céramique ; rechargeable avec FRISCOLYT-B™ (51343185) - Maintenir la sonde remplie d'électrolyte pour des résultats précis
  • InLab Semi-micro : jonction céramique ; non rechargeable - à remplacer lorsque l'électrolyte est épuisé
  • InLab Semi-Micro-L : jonction céramique ; rechargeable avec 3M KCl (51350072) - maintenir la sonde remplie d'électrolyte pour des résultats précis
  • InLab Flex-Micro : jonction en PTFE poreux ; non rechargeable – à remplacer lorsque l’électrolyte est épuisé.
Accessoires& Soins
  • Magasin dans 3M KCl (51350072) ou InLab Solution de stockage (30111142)
  • Recommandé pour une utilisation avec METTLER TOLEDO tampons (Sachets : 51302080, Bouteilles : 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs S7
Jonction céramique
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 14
Type Électrode combinée
Type de solution de remplissage KCl 3 mol/L
À utiliser avec (application) Mesure du pH dans les plus petits récipients utilisés en laboratoire
À utiliser avec (équipement) Nécessite un câble, S7 à BNC (30281915)
Comprend Sonde de température ISM
Référence interne ARGENTHAL avec trappe Ag+
Membrane Verre en U
Modèle InLab™ Micro
Temps de réponse <20 s
Conditions de stockage KCl 3 mol/L
Longueur (impériale) 2,36 in
Longueur (métrique) 60 mm
Diamètre (impériale) 0,12 in
Diamètre (métrique) 3 mm