Learn More
METTLER TOLEDO™ Micro-électrodes de pH
Code produit 11394213
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
40 mm
60 mm
100 mm
130 mm
180 mm
230 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11394213 130 mm 1 pièce
10333243 60 mm 1 pièce
10089052 230 mm 1 pièce
10661474 100 mm 1 pièce
11324213 180 mm 1 pièce
15529541 40 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11394213 Fournisseur METTLER TOLEDO™ Code fournisseur 51344163
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    745.00€
    683.00€ / 1 pièces
    Économisez 62.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Électrodes de pH conçues pour les petits volumes d’échantillons ou pour les mesures dans de petits récipients.
  • Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. (Le câble de connexion n’est pas inclus ; vendu séparément.)
  • Les électrodes Intelligent Sensor Management (ISM) capturent et sauvegardent les données d’étalonnage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté.
  • Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
  • Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’au plus 303 échantillons.
Applications à la une
  • Flacons
  • Microplaques
  • Tubes à essai
  • Sérum et jus gastrique
  • Échantillons microbiologiques
  • Peinture
  • Gel
  • Savon
  • Shampooings
  • Cosmétiques
Caractéristiques des électrodes
  • InLab Micro : jonction en céramique ; rechargeable avec 3 M de KCl (51350072) - maintenez la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
  • InLab Micro Pro-ISM : jonction en céramique ; rechargeable avec 3 M de KCl (51350072) - maintenez la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
  • InLab Ultra-Micro-ISM : jonction en céramique ; rechargeable avec du FRISCOLYT-B™ (51343185) - maintenez la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
  • InLab Semi-Micro : jonction en céramique ; non rechargeable - à remplacer en cas de déplétion de l’électrolyte
  • InLab Semi-Micro-L : jonction en céramique ; rechargeable avec 3 M de KCl (51350072) - maintenez la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
  • InLab Flex-Micro : jonction en PTFE poreux ; non rechargeable - à remplacer en cas de déplétion de l’électrolyte
Accessoires & Entretien
  • À stocker dans une solution de stockage 3M KCI (51350072) ou InLab (30111142)
  • Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs Multibroche
Jonction céramique
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Type Électrode combinée
Type de solution de remplissage KCl 3 mol/L
À utiliser avec (application) Mesure du pH dans les plus petits récipients utilisés en laboratoire
À utiliser avec (équipement) Nécessite un câble, Multibroche vers BNC/RCA (30281896)
Comprend Sonde de température ISM
Référence interne ARGENTHAL avec trappe Ag+
Membrane Verre en U
Modèle InLab™ Micro Pro-ISM
Sonde NTC 30 kilohms
Temps de réponse <20 s
Conditions de stockage KCl 3 mol/L
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 212°F
Gamme de température (métrique) 0°C à 100°C
Longueur (impériale) 5,12 in
Longueur (métrique) 130 mm
Diamètre (impériale) 0,19 in
Diamètre (métrique) 5 mm