Learn More
Usbeck™ Micro-spatule-cuillère
Code produit 10418191
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
210 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10418191 210 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10418191 Fournisseur Usbeck™ Code fournisseur 3304
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Mélanger et transférer des substances en toute simplicité. Usbeck™ La micro-spatule-cuillère est idéale pour mélanger et transférer des substances.
  • Acier inoxydable
  • Rigide
  • Largeur de la lame : 5 mm
  • Largeur de la cuillère 5 mm
Spécification
Type de produit Micro cuillère-spatule
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 210 mm