Learn More
Fisherbrand™ Bateau de micro-pesage, Anti-Static
Code produit 17113855 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 μl
Conditionnement:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17113855 500 μl 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17113855
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçue avec des propriétés antistatiques pour la pesée et la distribution de petites quantités de matériaux. Les languettes permettent de manipuler la nacelle de pesée avec des forceps ou d’autres petits instruments pour placer le contenu dans des flacons ou d’autres récipients. Le bateau de micro-pesage peut contenir environ 500 μL.
  • Les propriétés anti-statiques empêchent la rétention des échantillons à partir de l’électricité statique
  • Les grandes languettes facilitent l’utilisation, le positionnement et le maintien des bateaux, en particulier avec des forceps
  • Le matériau inerte permet d’ajouter la nacelle et le contenu aux solutions pour faciliter la récupération d’échantillons à 100 %, lorsque les protocoles le permettent
Spécification
Certifications/Conformité Normes REACH et RoHS
Autoclavable Non autoclavable
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 500 μl
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Matériau Polystyrène
Forme Nacelle
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type Nacelle de pesée
Bords Onglets
À utiliser avec (application) Pesée par microbalances et/ou distribution de très petites quantités de matériaux d’échantillons
Nbre par carton 2500/carton
Nb par paquet 250 / boîte
Plage de températures (impériale) 32°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C
Dimensions (L x l x H) 25 x 6,9 x 7,5 mm