Learn More
Fisherbrand™ Stérilisateur à microbilles
Code produit 16381328 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 g
300 g
Modèle:
Stérilisateur à microbilles
Stérilisateur à microbilles de grande taille
Alimentation électrique:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Modèle Alimentation électrique Conditionnement
16381328 300 g Stérilisateur à microbilles de grande taille 230 V 1 pièce
16391328 150 g Stérilisateur à microbilles 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16381328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00€
    668.37€ / 1 pièces
    Économisez 526.63€
    44% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Idéal pour stériliser les petits instruments de recherche, notamment les forceps, ciseaux, scalpels, etc. Élimine les risques des flammes nues par le chauffage à 300°C des billes de verre incluses, qui permet de supprimer les bactéries, spores et autr
  • Contrôle numérique, jusqu’à 300°C
  • Stérilise les forceps, les aiguilles et autres instruments
  • La température de la chambre s’affiche sur un grand panneau de commande LCD :L’enveloppe extérieure reste froide au toucher
  • Sans danger pour une utilisation sous hottes
  • Le couvercle de sécurité fourni conserve l’énergie et réduit la vitesse de chauffe / rampe
  • Les billes en verre sont incluses
  • Contrôle numérique, jusqu’à 300°C
  • Stérilise les forceps, les aiguilles et autres instruments
  • La température de la chambre s’affiche sur un grand panneau de commande LCD : L’enveloppe extérieure reste froide au toucher
  • Sans danger pour une utilisation sous hottes
  • Le couvercle de sécurité fourni conserve l’énergie et réduit la vitesse de chauffe / rampe
Spécification
Certifications/Conformité CE
Couleur Gris, détails bleus
Capacité (impériale) 11 on
Capacité (métrique) 300 g
Profondeur (métrique) de la chambre 19 cm
Diamètre (impériale) de la chambre 1,6 in
Profondeur (impériale) de la chambre 7,5 in
Diamètre (métrique) de la chambre 40 mm
À utiliser avec (application) Microbilles en verre
À utiliser avec (équipement) Outils de recherche hauts
Longueur (impériale) 5,5 in
Hauteur (impériale) extérieure 8,5 in
Hauteur (métrique) extérieure 21,5 cm
Longueur (métrique) 14,5 cm
Modèle Stérilisateur à microbilles de grande taille
Type de produit Stérilisateur
Température (impériale) 34°F à 572°F
max. (métrique) 100°C à 300°C
Poids (impériale) 5,5 lb
Poids (métrique) 2,5 kg
Alimentation électrique 230 V
Hauteur (métrique) de la cuve 140 mm
Comprend Microbilles en verre de 1 000 g
Matériau Panneau de commande en aluminium et plastique
Tension 230 V