Learn More
Neogen Microbial Luminescence System Microwell Strip 3008
Código de producto. 17208530
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
320/Cs.
Tamaño de la unidad:
Pack of 200
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
17208530 320/Cs. Pack of 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17208530 Proveedor Neogen N.º de proveedor 7000030320
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Microwell strip for use with the Neogen Microbial Luminescence System (MLS).
  • Plastic strips of 12 wells.
  • Snap to desired number of wells.
  • Use with Neogen MLS Microwell Strip Holder #3009.
  • Used primarily for reagent checks and low-volume UHT testing.
Especificaciones
Product Type Plastic Strips of 12 Wells
For Use With (Equipment) 3M™ MLS Microwell Strip Holder #3009.
Quantity 320/Cs.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.