Learn More
Masterflex™ Tubulure Microbore
Description
- Pour un usage général en laboratoire et pharmaceutique, notamment avec des applications d’injection ou de distribution de précision.
- Excellente avec les applications de pompe péristaltique à faible débit.
- Extrêmement souple.
- Non toxique.
- Apyrogène.
- Biocompatible.
- Transparent.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ADCF ; FDA ; Pharmacopée européenne ; non-DEHP ; NSF-51 ; NSF-61 ; 3A ; Sans phtalate ; USP |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 1,02 mm |
| Matériau | Tygon ND-100-80 |
| Diamètre (métrique) externe | 1,78 mm |
| Longueur totale (métrique) | 30,5 m |
| Épaisseur (métrique) | 0,38 mm |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -31°C |
| Méthode de stérilisation | Autoclave, ETO ou irradiation aux rayons gamma |
| Couleur | Concluant |
| Afficher plus |