Learn More
Fisherbrand™ Microtubes à centrifuger avec bouchon de verrouillage à clipser
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Type de couvercle | Bouchon à clipser de verrouillage |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 2,0 ml |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Graduated | Oui |
| FCR max. | 25000xG RCF |
| Diamètre (métrique) | 13mm |
| Longueur (métrique) | 40mm |