Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire MicroClick pour microtubes 30 x 2
Code produit 15165253 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
30 x 2 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15165253 30 x 2 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15165253 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75005719
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00€
    1332.00€ / 1 pièces
    Économisez 343.00€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réalisez vos applications en micro-volumes, telles que la préparation d’acides nucléiques, à une vitesse maximale de 14 000 tr/min / 21 693 x g grâce au rotor à angles fixes pour microtubes 30 x 2 Thermo Scientific™ MicroClick.
Réalisez vos applications à micro-volume, comme la préparation d’acides nucléiques, à des vitesses atteignant 14,000 tr/min / 21,694 x g avec le rotor à angle fixe Thermo Scientific™ MicroClick pour 30 microtubes de 2 ml.
Maximisez la capacité pour les microtubes de 2 ml avec ce rotor, conçu avec un long col pour accueillir 30 colonnes de filtration de l’acide nucléique.
Avec le changement de rotor Auto-Lock, passez du rotor libre à un rotor pour microtubes en à peine 3 secondes avec :
  • Une installation et une dépose sans problème du rotor :
  • Aucun outil n’est nécessaire
  • Des procédures de changement de rotor simples
  • Un accès dégagé à la chambre à des fins de nettoyage
La sécurité des couvercles de confinement biologique Thermo Scientific™ ClickSeal™, certifiés par l’organisme de santé publique Public Health England, Porton Down, Royaume-Uni.
Informations de commande :
Le couvercle de confinement biologique de rechange (75005730) et les joints toriques de rechange (75005726), ainsi que les adaptateurs, sont vendus séparément. Contactez votre responsable de compte pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor angulaire fixe MicroClick pour microtubes 30 x 2
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 30 x 2 mL
FCR max. 21,693 ×g
Vitesse max. 14 000 tr/min
Rayon (métrique) 99 mm
Facteur K 543
Longueur max. du tube 45 mm
Diamètre max. du tube 11 mm
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall ST 8, Megafuge 8 et SL 8
Angle 45°
Biocontainment Oui