Learn More
Vileda Professional™ MicroIntensive™ Couverture L
Code produit 17832466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Autoclavable:
Autoclavable
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Autoclavable Conditionnement
17832466 Autoclavable 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17832466 Fournisseur Vileda Professional™ Code fournisseur 162385
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.49€
    326.16€ / 50 pièces
    Économisez 124.33€
    27% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces outils spécialisés pour surfaces hors sol sont idéaux pour les surfaces difficiles d'accès, à nettoyer et à désinfecter. Les outils sont faciles à utiliser et ergonomiques, permettant une liberté de mouvement totale lors du nettoyage et de la désinfection. Les manchons et housses jetables en polyester haute performance et microfibre offrent un excellent résultat de nettoyage.
  • Pochettes et couvertures à usage unique et double face
  • Prélavés et emballés individuellement avec des numéros de code de lot
  • Construction à 4 couches : la face lavable est composée à 100 % d’un mélange de polyester et de microfibres, tricoté et gaufré ; les deux couches intermédiaires sont 100 % polyester et le support est également 100 % polyester.
  • Haute capacité d'absorption et excellente performance de nettoyage
  • Réduction bactérienne prouvée de 99,99 %
  • Idéal pour les méthodes de préparation préalable et de traction et de levage
  • Compatible avec les parois souples CE Cleaner™ et réservoir CE Cleaner™
Spécification
Type de produit Couvercle de cadre pour outils de bureau
Couleur Blanc
Stérilité Non stériles
Autoclavable Autoclavable
Dimensions 15 in
Quantité 50
À utiliser avec (application) Nettoyant pour parois souples CE et nettoyant pour réservoirs CE
Matériau Mélange de microfibres de polyester