Learn More
Fisherbrand™ Distributeur adaptable sur flacon MICROLIT SCITUS
Code produit 15816895 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,25 à 2,5 ml
0,5 à 5 ml
1 à 10 ml
10 à 100 ml
2,5 à 30 ml
5 à 60 ml
Incréments:
0,05 ml
0,1 ml
0,2 ml
0.5 ml
1,0 ml
2 ml
Précision:
± 0.180 ml
±0,015 ml
±0,030 ml
±0,060 ml
±0,360 ml
±0,600 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Incréments Précision unitSize
15816895 1 à 10 ml 0,2 ml ±0,060 ml 1 pièce
15856895 0,5 à 5 ml 0,1 ml ±0,030 ml 1 pièce
15846895 2,5 à 30 ml 0.5 ml ± 0.180 ml 1 pièce
15866895 5 à 60 ml 1,0 ml ±0,360 ml 1 pièce
15826895 10 à 100 ml 2 ml ±0,600 ml 1 pièce
15836895 0,25 à 2,5 ml 0,05 ml ±0,015 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15816895
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les distributeurs adaptables sur flacons MICROLIT SCITUS à soupape sans ressort Springless Valve™ sont des instruments de manipulation de liquides à haute précision qui offrent des fonctionnalités sophistiquées sur six gammes de volumes uniques.
  • EasyKnob™ est un bouton de réglage du volume spécialement conçu qui permet une rotation à 180° pour régler le volume facilement et sans effort
  • Équipé d’un piston en PTFE avec un joint torique en ETP qui facilite le mouvement homogène et sans effort et qui garantit une excellente compatibilité chimique
  • Technologie Springless Valve™ qui garantit un fonctionnement régulier et sans bourrage
  • Équipé de FlexiNozzle™, une buse d’administration réglable qui offre un niveau élevé de flexibilité et facilite la distribution dans les conditions de laboratoire particulièrement difficiles
  • Un adaptateur spécialement conçu, qui permet une rotation à 360° et garantit ainsi une flexibilité totale
  • Calibré dans un laboratoire agréé ISO 17025, conformément aux normes ISO 8655 ; certificat de calibrage se trouve à l’intérieur, avec un outil de calibrage rapide en laboratoire
  • Entièrement autoclavable à 121°C et 15 psi pendant une durée de 10 à 15 minutes
Spécification
Précision ±0,060 ml
Type de produit Distributeur adaptable sur flacon
Autoclavable Autoclavable
Volume (métrique) 1 à 10 ml
À utiliser avec (application) Précision et fiabilité dans les environnements de laboratoire
Incréments 0,2 ml
Modèle SCI-10