Learn More
Fisherbrand™ Distributeur adaptable sur flacon MICROLIT SCITUS
Code produit 15856895 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,25 à 2,5 ml
0,5 à 5 ml
1 à 10 ml
10 à 100 ml
2,5 à 30 ml
5 à 60 ml
Incréments:
0,05 ml
0,1 ml
0,2 ml
0.5 ml
1,0 ml
2 ml
Précision:
± 0.180 ml
±0,015 ml
±0,030 ml
±0,060 ml
±0,360 ml
±0,600 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Incréments Précision Conditionnement
15856895 0,5 à 5 ml 0,1 ml ±0,030 ml 1 pièce
15816895 1 à 10 ml 0,2 ml ±0,060 ml 1 pièce
15846895 2,5 à 30 ml 0.5 ml ± 0.180 ml 1 pièce
15866895 5 à 60 ml 1,0 ml ±0,360 ml 1 pièce
15826895 10 à 100 ml 2 ml ±0,600 ml 1 pièce
15836895 0,25 à 2,5 ml 0,05 ml ±0,015 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15856895
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.32€
    138.54€ / 1 pièces
    Économisez 38.78€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les distributeurs adaptables sur flacons MICROLIT SCITUS à soupape sans ressort Springless Valve™ sont des instruments de manipulation de liquides à haute précision qui offrent des fonctionnalités sophistiquées sur six gammes de volumes uniques.
  • EasyKnob™ est un bouton de réglage du volume spécialement conçu qui permet une rotation à 180° pour régler le volume facilement et sans effort
  • Équipé d’un piston en PTFE avec un joint torique en ETP qui facilite le mouvement homogène et sans effort et qui garantit une excellente compatibilité chimique
  • Technologie Springless Valve™ qui garantit un fonctionnement régulier et sans bourrage
  • Équipé de FlexiNozzle™, une buse d’administration réglable qui offre un niveau élevé de flexibilité et facilite la distribution dans les conditions de laboratoire particulièrement difficiles
  • Un adaptateur spécialement conçu, qui permet une rotation à 360° et garantit ainsi une flexibilité totale
  • Calibré dans un laboratoire agréé ISO 17025, conformément aux normes ISO 8655 ; certificat de calibrage se trouve à l’intérieur, avec un outil de calibrage rapide en laboratoire
  • Entièrement autoclavable à 121°C et 15 psi pendant une durée de 10 à 15 minutes
Spécification
Précision ±0,030 ml
Type de produit Distributeur adaptable sur flacon
Autoclavable Autoclavable
Volume (métrique) 0,5 à 5 ml
À utiliser avec (application) Précision et fiabilité dans les environnements de laboratoire
Incréments 0,1 ml
Modèle SCI-5