Learn More
Greiner Bio-One Microplaques en PS ELISA à 96 puits Microlon™
Code produit 10144771
Modifier l'affichage
Click to view available options
Propriété de liaison:
À liaison moyenne
À liaison élevée
Modèle de puits:
Puits de cheminée
Puits étalon
Conditionnement:
40 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Propriété de liaison Modèle de puits Conditionnement
10144771 À liaison moyenne Puits étalon 40 pièces
10577091 À liaison élevée Puits étalon 40 pièces
10043211 À liaison moyenne Puits de cheminée 40 pièces
10680932 À liaison moyenne Puits de cheminée 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10144771 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 655001
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En PS transparent pour une visibilité maximale. Les microplaques ELISA en PS à 96 puits Greiner Bio-One™ Microlon™ sont testées lors d’un immunoessai colorimétrique pour les applications de recherche immunologique.
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
  • Traçabilité à partir de la production via un système de numéros LOT défini
  • Fabriquée en polystyrène cristal transparent
  • L’encombrement est compatible avec les systèmes automatisés
  • Espacement entre puits : 9 mm
  • Codage alphanumérique des puits
  • Adapté aux mesures de transmission
  • Spécifiquement traités pour fournir une meilleure liaison protéique
  • Profil de puits : Fond en F / standard (fond plat) 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Alphanumeric
Propriété de liaison À liaison moyenne
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Couleur Transparent
Type de produit ELISA Microplate
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Microlon 200
Type de puits Fond plat (puits en F)
Quantité 40/boîte
Modèle de puits Puits étalon