Learn More
Greiner Bio-One Microplaques en PS ELISA à 96 puits Microlon™
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
- Traçabilité à partir de la production via un système de numéros LOT défini
- Fabriquée en polystyrène cristal transparent
- L’encombrement est compatible avec les systèmes automatisés
- Espacement entre puits : 9 mm
- Codage alphanumérique des puits
- Adapté aux mesures de transmission
- Spécifiquement traités pour fournir une meilleure liaison protéique
- Profil de puits : Fond en F / standard (fond plat)
Spécification
Spécification
| Code-barres | Alphanumeric |
| Propriété de liaison | À liaison élevée |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | ELISA Microplate |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non-sterile |
| Afficher plus |