Learn More
Gilson™ Pipette Microman™ E à déplacement positif
Code produit 15314274 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 à 1000 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15314274 100 à 1000 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15314274 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur FD10006
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Grande précision lors du pipetage de liquides problématiques. La pipette à déplacement positif Microman™ E offre 100 % de protection contre la contamination des pipettes.
  • Système de montage breveté QuickSnap CP.
  • Bouton de fixation du volume.
  • Nouvelle forme de poignée avec ajout d’un crochet pour doigt pour se reposer confortablement dans votre main.
  • Volumètre entièrement visible sur le corps pour voir facilement le volume pendant le pipetage.
  • Le grand bouton-poussoir facilite aspiration et la distribution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ±3.00 à ±8.00, ≤1.60 à ≤4.00
Certifications/Conformité ISO-8655
Pointes compatibles Pipettes à déplacement positif Gilson™ MICROMAN™ et MICROMAN E™
Couleur Bleu
Matériau Polypropylène
Modèle M1000E
Gamme de produits Microman E
Type Pipette à déplacement positif
Volume (métrique) 100 à 1000 μl
À utiliser avec (application) Liquides tels que les huiles, les cosmétiques, le sang, le glycérol ; échantillons radioactifs, ARN, ADN