Learn More
Thermo Scientific™ Tapis en silicone CLR MicroMat™ pour plaques à puits
Code produit 15162739
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pré-fendu:
Non
Oui
Matériau:
Caoutchouc de silicone
EVA
Silicone
Silicone, PTFE
Format:
Base bombée
Base en escalier, petite zone de pénétration
Base plate
Plaque de base, grande surface de pénétration
Nb par paquet:
100 tapis
5
50
Conditionnement:
100 pièces
5 pièces
50 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pré-fendu Matériau Format Nb par paquet Conditionnement
15162739 Oui Silicone Base en escalier, petite zone de pénétration 5 5 pièces
15142739 Non Silicone Base en escalier, petite zone de pénétration 5 5 pièces
15332165 Non Silicone Plaque de base, grande surface de pénétration 5 5 pièces
15152739 Oui Silicone Plaque de base, grande surface de pénétration 5 5 pièces
15122749 Non Silicone, PTFE Base plate 5 5 pièces
15132749 Oui Silicone, PTFE Base plate 5 5 pièces
17473193 Non EVA Base bombée 100 tapis 100 pièces
30286148 Non Caoutchouc de silicone Plaque de base, grande surface de pénétration 50 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15162739 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60180M113
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Scellez vos plaques en toute sécurité et éliminez la contamination croisée des échantillons grâce aux tapis en silicone CLR Thermo Scientific™ MicroMat™ pour plaques à puits.
Scellez vos plaques en toute sécurité et éliminez la contamination croisée des échantillons grâce aux tapis en silicone CLR Thermo Scientific™ MicroMat™ pour plaques à puits. Fabriqués en silicone pur, ces tapis résistent au carottage et aux déchirures et offrent un scellage répété supérieur après plusieurs injections.
Excellente compatibilité thermique et chimique
  • Résistants aux solvants avec une excellente compatibilité avec les produits chimiques
  • Ils sont autoclavables à la chaleur sèche et peuvent résister à des températures basses jusqu’à -80°C
Adaptés à l’automatisation
  • Leur encombrement permet d’empiler les plaques en toute sécurité sans gêner les bras robotisés
  • Tapis pré-fendus pour une perforation plus facile et une formation de vide réduite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Solvent Or Alcohol Resistant Non
Matériau Silicone
Stérilité Non stérile
Nbre de puits 96
Nb par paquet 5
Diamètre de bouchon 7 mm
À utiliser avec (application) HPLC, UHPLC, GC
Format Base en escalier, petite zone de pénétration
Pré-fendu Oui
Gamme de produits WebSeal
Adhésif, adhésive Aucun
Perçable Oui
Plage de températures (métrique) -80°C à +121°C
Type de puits Rond
Plate Compatibility Plaque à 96 puits