Learn More
DuraLab Lame micrométrique
Code produit 30280253
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur (métrique) Conditionnement
30280253 1 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280253 Fournisseur DuraLab Code fournisseur DRL0068
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une qualité supérieure DuraLab Lame conçue pour l'étalonnage et la mesure précise dans les applications de microscopie.
  • Utilisé pour calibrer le réticule de l'oculaire en microscopie pour une mesure précise des échantillons
  • Soutient les travaux pratiques du programme scientifique britannique, essentiels pour les activités de microscopie optique
  • Aide les élèves à développer la précision dans l'observation et l'analyse des structures cellulaires.
  • Assure un étalonnage constant, améliorant la précision des études de microscopie
Spécification
Longueur (métrique) 75 mm
Largeur (métrique) 25 mm
Edges 90°, rodé
Frosted Non dépoli
Matériau Verre
Precleaned Yes
Épaisseur (métrique) 1 mm
Type Lame de microscope
Nombre de puits 0
Couleur Clear