Spécification
| Indicateur coloré | Non |
| Capacité | Dépend de la qualité de l’eau à l’entrée |
| Débit | 20 L/h |
| Porosité | 0,1 μm |
| Type de résine | Résine macroréticulaire |
| Taille du filtre | 500 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la purification de l’eau, la purification et protection finales, et la limitation de l’obstruction du filtre, élimine les colloïdes, les particules faiblement ionisées |
| À utiliser avec (équipement) | Pour série M3 |
| Pression d’arrivée | 2,5 bar |
| Pression | 2,5 bar |
| Afficher plus |