Learn More
Micronova™ Housses RollerTool™
Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Matériau:
MegaTex, polyamide non-tissé
Polyester texturé, intérieur en mousse d’uréthane, polyester texturé 100 %
Quantité:
24/boîte
Conditionnement:
24 pièces
Description
Requires
Poignée QDRT-01 et SSU
Les housses Micronova RollerTool™ et RollerTool irradiées sont spécialement conçues pour nettoyer et désinfecter les incubateurs à flacons rotatifs, mais peuvent également être utilisées pour les tuyauteries de petite taille et d’autres surfaces de salles blanches. L’adaptateur à plaque double comprend un raccord à déconnexion rapide à utiliser avec n’importe laquelle des poignées SSU pour une portée étendue à l’intérieur du rack à agitateurs rotatifs.
- Structure pour adaptateur de serpillière avec plaques en acier inox doubles
- Conçu pour nettoyer et désinfecter les incubateurs à flacons rotatifs de 3 pouces
- Structure en acier inox électropoli avec composants en acétyle
- Housses disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé :
- Le polyester à maille lisse NovaPoly — 100 % assure une excellente dispersion des désinfectants
- PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
- Le polyamide non-tissé MegaTex — 100 % est absorbant avec une surface légèrement abrasive
- Peut être utilisé avec les poignées SSU pour une portée étendue
- Les housses sont irradiées aux rayons gamma pour les environnements aseptiques
- Résistent aux désinfectants puissants
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Dimensions | 16,5 x 10,2 cm (6,5 x 4 in) |
| Type de produit | Housses pour serpillères à franges |
| Couleur | Blanc |
| Longueur (impériale) | 6,5 in |
| Stérilité | Stérile |
| Longueur (métrique) | 16,5 cm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Largeur (métrique) | 10,2 cm |
| Largeur (impériale) | 4 in |
| Résistant à | Produits chimiques |
| Afficher plus |