Learn More
Micronova™ SlimLine™ Housses de balai à tête plate
BIOPHARMA
Code produit 11942495 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
NovaPoly, Polyester lisse
Dimensions:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Dimensions Conditionnement
11942495 NovaPoly, Polyester lisse 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) 1 pièce
11956845 NovaPoly, Polyester lisse 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11942495 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur SLSC618
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.25€
    17.90€ / 1 pièces
    Économisez 3.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Requires
Structure QPSL ou QSSL avec poignée STA ou QDSL avec poignée SSU
Une gamme de housses en polyester élastique lisse 100 % avec intérieurs en mousse d’uréthane, idéales pour le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces et de tout le matériel de salles blanches.
Les housses pour serpillières à tête plate Micronova Slimline™ se clipsent sur les adaptateurs à joint pivotant à 360° SlimLine™, qui peuvent être verrouillés à 180° pour un meilleur contrôle du nettoyage. Ces housses élastiques se fixent facilement et solidement sur une structure en plastique ou en acier inox. Disponibles sans intérieur en mousse (SMC6-14), et à utiliser seules ou sur les structures de serpillières à tête plate pour un usage prolongé.
  • Housses pour serpillières pour salles blanches élastiques avec intérieur en mousse d’uréthane
  • Faciles à remplacer et s’adaptent parfaitement sur la structure
  • Idéales pour le nettoyage et la désinfection des surfaces de salles blanches
  • Saturation complète pour une parfaite dispersion du désinfectant
  • Couche de mousse entièrement intégrée au polyester
  • Le polyester à maille lisse NovaPoly — 100 % assure une excellente dispersion des désinfectants
  • SMC6 -- Possibilité d’une seule épaisseur sans intérieur en mousse
  • S’adaptent sur les structures en plastique QPSL ou en acier inox QDSL
  • Le joint pivotant tourne à 360°, mais peut être verrouillé à 180° pour un nettoyage plus contrôlé
  • Adapté à une utilisation avec des désinfectants puissants et à l’autoclavage répété
  • Lavables et réutilisables
  • Autoclavables
Spécification
Dimensions 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
Type de produit Housses pour serpillères à franges
Type de tête Plat
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 18 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 45,7 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 12,7 cm
Largeur (impériale) 5 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Réutilisable
Quantité 12/boîte
Instructions d’entretien L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
À utiliser avec (équipement) Serpillère à franges pour salle blanche SlimLine
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches
Color-coded Non
Matériau NovaPoly, Polyester lisse