Description
Le manche passe tout entier à l'autoclave
Les manches SSU à déconnexion rapide en acier inox Micronova sont fabriqués en acier inox 304 électropoli avec des composants en polycétone qui assurent des connexions robustes et résistantes pour une utilisation efficace et durable.L’accessoire de déconnexion rapide inclus est conçu pour être utilisé avec les adaptateurs de serpillières et les outils de nettoyage série QD.
- Manches fondamentaux adaptables à tous les systèmes de nettoyage Micronova
- Acier inox électropoli avec composants en polycétone
- Des connexions solides et résistantes pour une utilisation durable
- Disponible en longueurs fixe ou extensible :
- Manches de longueur fixe disponibles : de 20 cm (8 po) à 1,5 m (5 po)
- Manches extensibles disponibles : de 1 m (3 po) à 3 m (10 po)
- Pour une utilisation avec tous les adaptateurs de la série QD
- Peuvent être utilisés avec les outils et cadres QP avec ajout de l’adaptateur SSA
- Bonne compatibilité avec les désinfectants
- Autoclavables
Specifications
Specifications
| Type de produit | Poignée fixe |
| Couleur | Gris |
| Stérilité | Non stériles |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Résistant à | Produits chimiques, Corrosion |
| Instructions d’entretien | Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage |
| À utiliser avec (équipement) | Serpillères |
| Description | Accessoire à déconnexion rapide |
| À utiliser avec (application) | Manche de serpillière pour nettoyage et désinfection des salles blanches |
| Color-coded | Non |
| Show More |