Learn More
Fisherbrand™ Centrifugeuse à microplaques
Code produit 16311338 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
2 microplaques PCR standard
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
16311338 2 microplaques PCR standard 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16311338
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1545.00€
    786.81€ / 1 pièces
    Économisez 758.19€
    49% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour une centrifugation rapide des microplaques PCR. La centrifugeuse à microplaques Fisherbrand est dotée d’un faible encombrement avec un rotor amovible facile d’accès pour faciliter le nettoyage.
  • Peut accueillir deux microplaques PCR standard
  • Centrifuge facilement les gouttelettes et la condensation
  • Insertion et retrait faciles des plaques
  • La conception du rotor libre élimine le besoin de joints de plaque
  • Affichage numérique
  • 2 500 tr/min / 850 x g
  • Frein électronique
Spécification
Capacité 2 microplaques PCR standard
Vitesse max. 2 500 tr/min
FCR max. 850 x g
Hauteur (métrique) extérieure 140 mm
Largeur (métrique) extérieure 289 mm
Certifications/Conformité Marquage CE
Comprend Rotor libre et unité, cordon d’alimentation UE/R.-U., manuel d’instructions
Profondeur (métrique) 356 mm
Rotor inclus Oui
Réfrigéré Non
Durée de fonctionnement 1 sec. à 10 min
Type d’affichage Numérique