Learn More
Fisherbrand™ Agitateurs de microplaques avec plateforme à 4 places
Code produit 15504070 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU, UK, CN
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
15504070 Prise EU, UK, CN 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15504070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    888.00€
    619.00€ / 1 pièces
    Économisez 269.00€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
4 pinces pour microplaques places sur plateforme en aluminium
Pour les applications des sciences de la vie, immunoessais, agitation de plaques ELISA, coloration de cellules pour la cytométrie en flux, agitation de plaques en chambre froide, analyses agroalimentaires, des teneurs en histamine dans les fromages, des v
  • Vitesse d’agitation variable : 150 à 1000 tr/min 
  • Ajustement rapide et facile ou microplaques de profondeur standard 
  • Fonctionnement continu ou programmé avec arrêt automatique 
  • L’écran affichera les derniers réglages utilisés, même après une mise hors tension.
  • Continuez l’exécution à la dernière vitesse définie et avec le temps restant lorsque la puissance est rétablie.
  • La température de fonctionnement 5°C à 40°C permet une utilisation dans les réfrigérateurs, les chambres froides et les incubateurs sans CO2
  • Peut accueillir jusqu’à quatre microplaques  
  • Le minuteur électronique est facile à utiliser. Il garantit un décompte précis et une répétabilité des incubations sensibles au facteur temps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 2,5 mm (0,1 in)
Capacité de charge (métrique) 5 kg
Précision du contrôle de la vitesse Précision de la vitesse : ±1 tr/min
Vitesse de rotation 150 à 1000 tr/min
Tension 100/240 V
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Type de produit Microplate Shaker
Type de prise Prise EU, UK, CN
Matériau Plateforme en aluminium
Dimensions (L x l) de la plateforme 320 x 260 mm
Dimensions (L x l x H) 415 x 293 x 143mm
Modèle Fisherbrand Microplate Shaker with 4-Place Platform
Affichage LED
Comprend Pinces pour microplaques 4 places sur plateforme en aluminium
Plage de durée 0 min à 99 h et 59 min