Description
- Le fil de microfibres ultrafines augmente la surface et offre une efficacité d'essuyage supérieure.
- La section transversale en forme de coin des fibres soulève, emprisonne et élimine les particules des surfaces critiques.
- Nettoie efficacement avec une consommation de solvant inférieure à celle des essuie-glaces traditionnels.
- Élimine les saletés huileuses avec peu ou pas de solvant nécessaire
- Le toucher doux et le bord scellé par ultrasons non abrasif sont excellents pour les surfaces sensibles ou sujettes aux rayures.
- Les fils à filaments continus et la construction en maille serrée offrent une excellente résistance à l'abrasion et un faible peluchage.
- Chimiquement compatible avec l'IPA et d'autres solvants couramment utilisés.
Spécification
Spécification
| Dimensions | 23 x 23 cm (9 x 9 po) |
| Type de produit | Housse pour serpillère à tête plate |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Stérilité | Non stériles |
| Longueur (métrique) | 23 cm |
| Largeur (métrique) | 23 cm |
| Largeur (impériale) | 9 in |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Polyester, Microfibre synthétique |